Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
M-Clarity™ quality level = MQ200
323403-100G
323403-25G
SIAL323403-100GEA
6090
CZK
SIAL323403-100G
SIAL323403-25G
Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec:
H₄AlLi MW: 37.95 Bod tání: 125 Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS číslo: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1410 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,00348 |