Tisk…
Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
M-Clarity™ quality level = MQ200
199877-10G 199877-1KG 199877-25G
SIAL199877-10GEA 991 CZK
SIAL199877-10G SIAL199877-1KG SIAL199877-25G
Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
MW: 37.95
Bod tání: 125
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011075
CAS číslo: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348