Tisk…

Selenious acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

229857-500G 229857-50G
SIAL229857-500GEA 52400 CZK
SIAL229857-500G SIAL229857-50G
Selenious acid, Sigma-Aldrich®
Selenious acid
Vzorec: H₂O₃Se
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011331
CAS číslo: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR