Tisk…
Selenious acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Selenous acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
211176-10G 211176-250G 211176-50G
SIAL211176-10GEA 1270 CZK
SIAL211176-10G SIAL211176-250G SIAL211176-50G
Selenious acid, Sigma-Aldrich®
Selenious acid
Vzorec: H₂O₃Se
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011331
CAS číslo: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430