Tisk…
Kyselina fosforečná, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
466123-100G 466123-25G
SIAL466123-100GEA 6440 CZK
SIAL466123-100G SIAL466123-25G
Kyselina fosforečná, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Bod varu: ∼158 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼21 °C
Hustota: 1,541 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
REACH: 01-2119485924-24
Merck Index: 14,07344