Methylphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methanephosphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
289868-1G
289868-25G
289868-5G
SIAL289868-1GEA
742
CZK
SIAL289868-1G
SIAL289868-25G
SIAL289868-5G
Methylphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Methylphosphonic acid
Vzorec:
CH₅O₃P MW: 96,02 g/mol Bod tání: 107,5 °C Hustota: 1,639 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002137 CAS číslo: 993-13-5 EINECS: 213-607-2 UN: 3261 ADR: 8,II |