Tisk…
Methylphosphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanephosphonic acid
354330050 354330250 354331000
ACRO354330050EA 2310 CZK
ACRO354330050 ACRO354330250 ACRO354331000
Methylphosphonic acid 98%
Methylphosphonic acid
Vzorec: CH₅O₃P
Bod tání: 103…107 °C
Hustota: 1,639 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002137
CAS číslo: 993-13-5
EINECS: 213-607-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %