Tisk…
Voda Molecular_Biology Nuclease_free, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
MQ200
W4502-1L W4502-10L W4502-6X1L
SIALW4502-1LEA 4300 CZK
SIALW4502-1L SIALW4502-10L SIALW4502-6X1L
Voda Molecular_Biology Nuclease_free, Sigma-Aldrich®
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18.02
Bod varu: 100
Bod tání: 0
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098