Tisk…
Voda endotoxin-free, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
2107-10ML 2107-30ML
SIAL2107-10MLEA 1590 CZK
SIAL2107-10ML SIAL2107-30ML
Voda endotoxin-free, Sigma-Aldrich®
Voda
Vzorec: H₂O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098