Voda, UltraPure, Filter sterile
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Synonyms:
Hydrogen oxide
MB-009-1000
MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA
3490
CZK
ROCKMB-009-1000
ROCKMB-009-4000
Voda, UltraPure, Filter sterile
Voda
Vzorec:
H₂O MW: 18.02 Bod varu: 100 Bod tání: 0 Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |