Tisk…
Kyselina molybdenová MoO3_85
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10537.0E A10537.22 A10537.36
A10537.0EEA 23270 CZK
A10537.0E A10537.22 A10537.36
Kyselina molybdenová MoO3_85
Kyselina molybdenová
CAS No.: 7782-91-4 MDL No.: MFCD00036287
Vzorec: H₂MoO₄
MW: 161.95
Bod varu: ∼300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 300
Hustota: 3.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036287
CAS číslo: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262