Tisk…
Kyselina molybdenová ≥85% (MoO₃ basis) ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
22983.36 22983.A3
22983.36EA 6800 CZK
22983.36 22983.A3
Kyselina molybdenová ≥85% (MoO₃ basis) ACS
Kyselina molybdenová
CAS No.: 7782-91-4 Physical Form: Crystalline powder Density: 3.1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00036287
Vzorec: H₂MoO₄
Bod varu: ∼300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 300 °C
Hustota: 3,1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036287
CAS číslo: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262