Tisk…
Kyselina molybdenová p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
213621000 213625000
ACRO213621000EA 2380 CZK
ACRO213621000 ACRO213625000
Kyselina molybdenová p.a.
Kyselina molybdenová
Vzorec: H₂MoO₄
Bod varu: ∼300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 300 °C
Hustota: 3,1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036287
CAS číslo: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Additional info contains ammonium molybdate
Titration with NaOH ≥85 % (as MoO3)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm