Tisk…
Kyselina jodistá, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
379891-25G 379891-5G
SIAL379891-25GEA 7530 CZK
SIAL379891-25G SIAL379891-5G
Kyselina jodistá, Sigma-Aldrich®
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Bod tání: 122 °C
Hustota: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011344
CAS číslo: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM