Tisk…
Kyselina jodičná ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
A11925.0BEA 19560 CZK
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
Kyselina jodičná ≥99%
Kyselina jodičná
Purity: 99% CAS No.: 7782-68-5 Molecular Formula: HIO3 Formula Weight: 175.91 Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011348
Vzorec: HIO₃
MW: 175.91
Bod tání: 110 °C (rozkl.)
Hustota: 4.629
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011348
CAS číslo: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05034