Kyselina jodičná ≥99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
87681.18
87681.30
87681.18EA
2160
CZK
87681.18
87681.30
Kyselina jodičná ≥99.5% ACS
Kyselina jodičná
Purity: 99.5%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 4.629
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,5012
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Vzorec:
HIO₃ MW: 175.91 Bod tání: 110 °C (rozkl.) Hustota: 4.629 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011348 CAS číslo: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 UN: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5012 |