Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
690953-10KG 690953-1KG
SIAL690953-10KGEA 0 CZK
SIAL690953-10KG SIAL690953-1KG
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
MW: 115,18 g/mol
Bod varu: 160 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008323
CAS číslo: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II