Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21897.0100 8.21897.0250
8.21897.0100EA 2070 CZK
8.21897.0100 8.21897.0250
1,1,3,3-Tetramethylguanidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Bod varu: 160 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008323
CAS číslo: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 115.17 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.26 hPa (25 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.4659 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 7.5 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 12.7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 350 °C
Hill Formula C5H13N3
Chemical Formula [(CH3)2N]2C=NH