Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
A12314.ACEA 858 CZK
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Purity: 99% CAS No.: 80-70-6 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4690 Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 969608 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00008323
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Bod varu: 162 °C
Bod tání: < –30 °C
Hustota: 0,918
Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008323
CAS číslo: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II