Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 2170 CZK
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
MW: 115,18 g/mol
Bod varu: 160…162 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008323
CAS číslo: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %