Kyanoguanidin 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
113810010
113810025
113810050
113810250
ACRO113810010EA
1800
CZK
ACRO113810010
ACRO113810025
ACRO113810050
ACRO113810250
Kyanoguanidin 99.5%
Kyanoguanidin
Vzorec:
(H₂N)₂CNCN MW: 84.08 Bod varu: 143 Bod tání: 208…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008066 CAS číslo: 461-58-5 EINECS: 207-312-8 Merck Index: 13,03119 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 208 to 211 °C |
Assay | ≥99.4 % (ex N) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |