2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
177717-100ML
177717-25ML
SIAL177717-100MLEA
5100
CZK
SIAL177717-100ML
SIAL177717-25ML
2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylfuran
Vzorec:
C₆H₈O MW: 96,13 g/mol Bod varu: 92 °C (1013 hPa) Bod tání: –62 °C Hustota: 0,903 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003250 CAS číslo: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN: 3271 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...