Tisk…

2,5-Dimethylfuran 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

176030250 176031000 176035000
ACRO176030250EA 1810 CZK
ACRO176030250 ACRO176031000 ACRO176035000
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Vzorec: C₆H₈O
Bod varu: 92…94 °C (760 mmHg)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003250
CAS číslo: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR