5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
M-Clarity™ quality level = MQ200
H40807-1G
H40807-5G
H40807-250MG
SIALH40807-1GEA
3260
CZK
SIALH40807-1G
SIALH40807-5G
SIALH40807-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec:
C₆H₆O₃ MW: 126.11 Bod varu: 292 Bod tání: 27…30 °C Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 79 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003234 CAS číslo: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Merck Index: 13,04857 |