5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
A12475.03
A12475.06
A12475.14
A12475.03EA
2140
CZK
A12475.03
A12475.06
A12475.14
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde ≥97%
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 67-47-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 114-116°/1mm
Beilstein Reference: 110889
Merck Reference: 14,4832
MDL No.: MFCD00003234
Vzorec:
C₆H₆O₃ Bod varu: 114…116 °C (1 mmHg) Bod tání: 32…35 °C Hustota: 1,206 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003234 CAS číslo: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Merck Index: 14,4832 |