Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
121460010 121460050 121460250
ACRO121460010EA 2890 CZK
ACRO121460010 ACRO121460050 ACRO121460250
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 98%
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
MW: 126.11
Bod varu: 114…116 °C (1 mmHg)
Bod tání: 30…34 °C
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003234
CAS číslo: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 34 °C
GC ≥99.50 %