Tisk…
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270202-100G-K W270202-1KG-K W270202-5KG-K
SIALW270202-100G-KEA 3290 CZK
SIALW270202-100G-K SIALW270202-1KG-K SIALW270202-5KG-K
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₂
Bod varu: 89 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
MDL Number: MFCD00003232
CAS číslo: 620-02-0
EINECS: 210-622-6