Tisk…
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
137316-100G 137316-25G 137316-5G
SIAL137316-100GEA 3080 CZK
SIAL137316-100G SIAL137316-25G SIAL137316-5G
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₂
Bod varu: 89 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
MDL Number: MFCD00003232
CAS číslo: 620-02-0
EINECS: 210-622-6