Tisk…
5-Methyl-2-furaldehyde 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
159920250 159921000
ACRO159920250EA 1080 CZK
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Methyl-2-furaldehyde 98+%
5-Methyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₂
Bod varu: 89 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
MDL Number: MFCD00003232
CAS číslo: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g