Tisk…
5-Iodo-2-furaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19670.03 L19670.06
L19670.03EA 1390 CZK
L19670.03 L19670.06
5-Iodo-2-furaldehyde ≥97%
5-Iodo-2-furaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2689-65-8 Molecular Formula: C5H3IO2 Formula Weight: 221.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 126-127° Beilstein Reference: 108406 MDL No.: MFCD00159503
Vzorec: C₅H₃IO₂
Bod tání: 126…127 °C
MDL Number: MFCD00159503
CAS číslo: 2689-65-8