Tisk…
5-Nitro-2-furaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitrofurfural
A10618.06 A10618.14 A10618.18
A10618.06EA 1070 CZK
A10618.06 A10618.14 A10618.18
5-Nitro-2-furaldehyde ≥99%
5-Nitro-2-furaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 698-63-5 Molecular Formula: C5H3NO4 Formula Weight: 141.09 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5900 Melting Point: 34-38° Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 120539 MDL No.: MFCD00003230
Vzorec: C₅H₃NO₄
MW: 141.08
Bod varu: 228 °C
Bod tání: 34…38 °C
Hustota: 1.349
Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003230
CAS číslo: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III