2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W248924-10KG-K
W248924-1KG-K
W248924-5KG-K
SIALW248924-10KG-KEA
15690
CZK
SIALW248924-10KG-K
SIALW248924-1KG-K
SIALW248924-5KG-K
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Vzorec:
C₅H₄O₂ Bod varu: 162 °C (1013 hPa) Bod tání: –39 °C Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003229 CAS číslo: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,04325 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...