Tisk…
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
W248908-1KG-K W248908-25KG-K W248908-5KG-K
SIALW248908-1KG-KEA 3490 CZK
SIALW248908-1KG-K SIALW248908-25KG-K SIALW248908-5KG-K
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Vzorec: C₅H₄O₂
Bod varu: 162 °C (1013 hPa)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003229
CAS číslo: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325