Tisk…
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
185914-2.5L 185914-1L 185914-500ML
SIAL185914-2.5LEA 4660 CZK
SIAL185914-2.5L SIAL185914-1L SIAL185914-500ML
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Vzorec: C₅H₄O₂
Bod varu: 162 °C (1013 hPa)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003229
CAS číslo: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325