2-Furaldehyd ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-01-1
Molecular Formula: C5H4O2
Formula Weight: 96.09
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5261
Odour: Almond-like
Melting Point: -38°
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 105755
Merck Reference: 14,4304
UN No.: 1199
MDL No.: MFCD00003229
Vzorec:
C₅H₄O₂ Bod varu: 162 °C Bod tání: –38 °C Hustota: 1,159 Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003229 CAS číslo: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,4304 |