Tisk…
2-Furaldehyd 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
181100010 181100250 181102500 181100025
ACRO181100010EA 2520 CZK
ACRO181100010 ACRO181100250 ACRO181102500 ACRO181100025
2-Furaldehyd 99%
2-Furaldehyd
Vzorec: C₅H₄O₂
Bod varu: 159…161 °C (760 mmHg)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003229
CAS číslo: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear amber to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.5 %
Acidity ≤0.02 eq/L