Tisk…
5-Bromo-2-furaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
329520100 329520010
ACRO329520100EA 3600 CZK
ACRO329520100 ACRO329520010
5-Bromo-2-furaldehyde 97%
5-Bromo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrO₂
MW: 174.98
Bod varu: 201 °C (760 mmHg)
Bod tání: 80…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00159501
CAS číslo: 1899-24-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %