Tisk…
Ethylenkarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
MQ200
E26258-100G E26258-3KG E26258-500G
SIALE26258-100GEA 795 CZK
SIALE26258-100G SIALE26258-3KG SIALE26258-500G
Ethylenkarbonát, Sigma-Aldrich®
Ethylenkarbonát
Vzorec: C₃H₄O₃
MW: 88.06
Bod varu: 243
Bod tání: 36
Hustota: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005382
CAS číslo: 96-49-1
EINECS: 202-510-0