Ethylenkarbonát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 96-49-1
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 244-245°
Solubility: Miscible (40%) with water, alchohol ethyl acetate, benzene and chloroform. Soluble in ether, n-Butanol, and carbon tetrachloride.
Beilstein Reference: 106249
MDL No.: MFCD00005382
Vzorec:
C₃H₄O₃ Bod varu: 244…245 °C Bod tání: 35…37 °C Hustota: 1,320 Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005382 CAS číslo: 96-49-1 EINECS: 202-510-0 |