Ethylenkarbonát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
118410010
118412500
118410051
ACRO118410010EA
2170
CZK
ACRO118410010
ACRO118412500
ACRO118410051
Ethylenkarbonát 99+%
Ethylenkarbonát
Vzorec:
C₃H₄O₃ MW: 88.06 Bod varu: 246.7 °C (760 mmHg) Bod tání: 34…37 °C Hustota: 1.321 g/cm³ Bod vzplanutí: 150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005382 CAS číslo: 96-49-1 EINECS: 202-510-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 37 °C |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +66.3° to +66.8° (25 °C, 589 nm) (c=26, H2O) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Titrable acid | ≤0.0008 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Invert sugar | ≤0.05 % |