Tisk…
Propylenkarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
310328-100ML 310328-1L 310328-2L 310328-500ML
SIAL310328-100MLEA 2580 CZK
SIAL310328-100ML SIAL310328-1L SIAL310328-2L SIAL310328-500ML
Propylenkarbonát, Sigma-Aldrich®
Propylenkarbonát
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Bod varu: 241…242 °C (1013 hPa)
Bod tání: –48,8 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005385
CAS číslo: 108-32-7
EINECS: 203-572-1