Tisk…
Propylenkarbonát 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 4490 CZK
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propylenkarbonát 99.5%
Propylenkarbonát
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 102.09
Bod varu: 240…243 °C (760 mmHg)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 1.204 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005385
CAS číslo: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA