Tisk…
Fluorescein dvojsodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46960-100G-F 46960-25G-F 46960-500G-F
SIAL46960-100G-FEA 3710 CZK
SIAL46960-100G-F SIAL46960-25G-F SIAL46960-500G-F
Fluorescein dvojsodná sůl, Sigma-Aldrich®
Fluorescein dvojsodná sůl
Vzorec: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Bod tání: > 300 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167039
CAS číslo: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM