Tisk…
Fluorescein dvojsodná sůl, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
260983TEA 1870 CZK
260983T 26098CF
Fluorescein dvojsodná sůl, TECHNICAL
Fluorescein dvojsodná sůl
Vzorec: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Bod tání: > 300 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167039
CAS číslo: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appareance Passes test
IR Spectrum Passes test
UV Spectrum Passes test
Absorption max. (buffer pH 8,0) 490 - 492 nm
Spec.absorptivity(Lm;0,005g/l;pH8,0;dry) Min. 1200
Value on CoA of supplier:
Assay Min. 80%
Loss on drying (110°C) at manufacturing Max. 10 %