Fluorescein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
46955-100G-F
46955-500G-F
SIAL46955-100G-FEA
44310
CZK
SIAL46955-100G-F
SIAL46955-500G-F
Fluorescein, Sigma-Aldrich®
Fluorescein
Vzorec:
C₂₀H₁₂O₅ MW: 332.31 Bod tání: 314…316 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005050 CAS číslo: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Merck Index: 13,04185 |