Tisk…
Xanthydrol 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
271520050 271520250
ACRO271520050EA 2350 CZK
ACRO271520050 ACRO271520250
Xanthydrol 97+%
Xanthydrol
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005057
CAS číslo: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
HPLC ≥97.0 %