Tisk…
Xanthene-9-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10384.14 L10384.22 L10384.06
L10384.14EA 1730 CZK
L10384.14 L10384.22 L10384.06
Xanthene-9-carboxylic acid ≥98%
Xanthene-9-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 82-07-5 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Melting Point: ca 217° dec. Beilstein Reference: 174414
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005059
CAS číslo: 82-07-5
EINECS: 201-394-9