Tisk…
Dibenzofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
236373-50G 236373-10G
SIAL236373-50GEA 7620 CZK
SIAL236373-50G SIAL236373-10G
Dibenzofuran, Sigma-Aldrich®
Dibenzofuran
Vzorec: C₁₂H₈O
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…82 °C
Hustota: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004968
CAS číslo: 132-64-9
EINECS: 205-071-3