Dibenzofuran for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dibenzo[b,d]furan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20408.0005
8.20408.0250
8.20408.0005EA
790
CZK
8.20408.0005
8.20408.0250
Dibenzofuran for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibenzofuran
Vzorec:
C₁₂H₈O Bod varu: 285 °C (1013 hPa) Bod tání: 79…82 °C Hustota: 0,966 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004968 CAS číslo: 132-64-9 EINECS: 205-071-3 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 79 - 82 °C |
Molar Mass | 168.19 g/mol |
Boiling Point | 287 - 289 °C |
Flash Point | 148 °C |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Diphenylene oxide |
Hill Formula | C12H8O |