Dibenzofuran ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Dibenzo[b,d]furan
A16521.14
A16521.18
A16521.22
A16521.14EA
2080
CZK
A16521.14
A16521.18
A16521.22
Dibenzofuran ≥98%
Dibenzofuran
Purity: 98%
CAS No.: 132-64-9
Molecular Formula: C12H8O
Formula Weight: 168.20
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 78-83°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 121100
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004968
Vzorec:
C₁₂H₈O MW: 168,19 g/mol Bod varu: 287…289 °C Bod tání: 78…83 °C Hustota: 1,3 Bod vzplanutí: 130 °C (266 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004968 CAS číslo: 132-64-9 EINECS: 205-071-3 ADR: 9,III |